Learn More
Buerkle™ Mallette de transport pour échantillonneurs
Product Code. 10474982 Shop All Bürkle Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x l x H):
123 x 25 x 11 cm
265 x 225 x 50 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l x H) unitSize
10474982 123 x 25 x 11 cm 1 pièce
10522743 265 x 225 x 50 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10474982 missing translation for 'mfr' Buerkle™ missing translation for 'supplierNo' 36002120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    135.41€ / 1 pièces
    Économisez 0.59€
    0.43% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
La malette de transport pour échantillonneurs Buerkle™ peut être utilisée pour les échantillonneurs Buerkle™.
Mallette de transport est la solution idéale pour transporter les échantillonneurs de Bürkle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Mallette de transport
Couleur Noir
Dimensions (L x l x H) 123 x 25 x 11 cm
À utiliser avec (équipement) Pour les échantillonneurs
Longueur (métrique) 1230 mm
Poids (métrique) 0,8 kg