Description
Mallette de transport est la solution idéale pour transporter les échantillonneurs de Bürkle.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Mallette de transport |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Polypropylene, Polyurethane Foam |
| Dimensions (L x l x H) | 265 x 225 x 50 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les échantillonneurs |
| Hauteur (impériale) | 1.97 in. |
| Hauteur (impériale) intérieure | 1.77 in. |
| Hauteur (métrique) | 50 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 45 mm |
| Longueur (impériale) | 10.43 in. |
| Afficher plus |