Learn More
Merck Système de filtration Samplicity™ G2
Code produit 15646464 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu vif
Vert brillant
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15646464 Vert brillant 1 pièce
15636464 Bleu vif 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15646464 Fournisseur Merck Code fournisseur SAMP2SYSG
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Système de filtration sous vide avec les filtres Millex™ pour la préparation des échantillons pour HPLC.
Présentation du système Samplicity™ G2
  • Le système de filtration Samplicity™ G2 permet une filtration sous vide de jusqu’à 8 échantillons à la fois, directement dans des flacons de HPLC.
  • Filtration pour préparation d’échantillons pour HPLC sans seringue. L’échantillon est ajouté à un entonnoir adaptateur sur un filtre Millex™ standard de 33 mm (filtres Millex™ pour système Samplicity™ G2) ou à un entonnoir et un filtre intégrés (filtre Millex Samplicity™)
  • Le système Samplicity™ G2 a un impact ergonomique inférieur à celui de la filtration par seringue manuelle
Applications : HPLC ; filtration d’échantillons visqueux ou chargés de particules pour HPLC
Informations sur la commande
Ne comprend pas de filtres Millex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert brillant
Contenu et stockage Base, couvercle, plateau de flacons, bac à déchets, tubulure
À utiliser avec (équipement) Filtres Millex™ (non stériles)
Matériau Polypropylène avec composants en polyester et silicone
À utiliser avec (application) Préparation d’échantillons d’analyse ; chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
Matériau de boîtiers PVDF
Comprend Base, couvercle, plateau de flacons, bac à déchets, tubulure
Quantité 1 kit
Dimensions (L x l x H) 44,5 x 10,2 x 9,1 cm
Diamètre (métrique) du filtre 33 mm