Learn More
Merck Système de filtration Samplicity™ G2
Code produit p-8404009 Tous les produits Merck Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu vif
Vert brillant
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
15646464 Vert brillant 1 pièce
15636464 Bleu vif 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15646464 Fournisseur Merck Code fournisseur SAMP2SYSG
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Système de filtration sous vide avec les filtres Millex™ pour la préparation des échantillons pour HPLC.
Présentation du système Samplicity™ G2
  • Le système de filtration Samplicity™ G2 permet une filtration sous vide de jusqu’à 8 échantillons à la fois, directement dans des flacons de HPLC.
  • Filtration pour préparation d’échantillons pour HPLC sans seringue. L’échantillon est ajouté à un entonnoir adaptateur sur un filtre Millex™ standard de 33 mm (filtres Millex™ pour système Samplicity™ G2) ou à un entonnoir et un filtre intégrés (filtre Millex Samplicity™)
  • Le système Samplicity™ G2 a un impact ergonomique inférieur à celui de la filtration par seringue manuelle
Applications : HPLC ; filtration d’échantillons visqueux ou chargés de particules pour HPLC
Informations sur la commande
Ne comprend pas de filtres Millex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert brillant
Contenu et stockage Base, couvercle, plateau de flacons, bac à déchets, tubulure
À utiliser avec (équipement) Filtres Millex™ (non stériles)
Matériau Polypropylène avec composants en polyester et silicone
À utiliser avec (application) Préparation d’échantillons d’analyse ; chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC)
Matériau de boîtiers PVDF
Comprend Base, couvercle, plateau de flacons, bac à déchets, tubulure
Quantité 1 kit
Dimensions (L x l x H) 44,5 x 10,2 x 9,1 cm
Diamètre (métrique) du filtre 33 mm