Learn More
Cole-Parmer™ Sachets d’échantillonnage de gaz en PVDF à double vanne Kynar™
Code produit 12510708 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,3 L
1,6 L
3,8 L
37,7 L
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
12510708 3,8 L 1 pièce
11715868 0,3 L 1 pièce
11750099 1,6 L 1 pièce
11750009 37,7 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 12510708 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0141052
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    78.94€ / 1 pièces
    Économisez 22.06€
    21% de réduction
Expédition estimée: 08-01-2027
Utilisez ces sacs en Kynar™ résistants à la corrosion pour répondre à tous les besoins de vos applications. Les sacs d’échantillonnage de gaz standard en PVDF Kynar™ possèdent de solides coutures pour une plus grande durabilité.
Utilisez ces sachets en KynarTM résistants à la corrosion pour répondre à tous les besoins de vos applications.Les sachets d’échantillonnage de gaz standard en PVDF KynarTM possèdent de solides coutures pour une plus grande durabilité.
  • Les sachets cousus double largeur comportent des valves à cloison avec ouverture /fermeture pour un mélange pratique
  • Temp. max. : 160°F (71°C)
  • Scellés individuellement dans un sachet externe protégé des poussières qui bloque également les rayons du soleil
  • Couture à largeur unique
  • Disponibles en épaisseurs de 2 mil et 4 mil
Spécification
Matériau PVDF
Plage de températures (métrique) 71°C
Épaisseur (impériale) 3 mil
Dimensions (L x l) 304.8 x 304.8 mm
Type de produit Sachet d’échantillonnage
Capacité (métrique) 3,8 L
Longueur (métrique) 304,8 mm
Largeur (métrique) 304,8 mm