Learn More
BOLA Sachets à échantillons
Code produit 10680552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
5 l
10 l
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10680552 2 l 1 pièce
10768622 1 l 1 pièce
10641132 5 l 1 pièce
10745982 10 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10680552 Fournisseur BOLA Code fournisseur A22362
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.77€
    48.55€ / 1 pièces
    Économisez 5.22€
    9% de réduction
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Sacs d'échantillonnage en PVF, 2 connecteurs
  • Transparente
  • Non poreux
  • Sans plastifiants
  • Avec 2 ports interchangeables en PTFE.
Spécification
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 2 l
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (métrique) 250 mm