Learn More
BOLA Sachets à échantillons
Code produit 10768622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 l
2 l
5 l
10 l
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10768622 1 l 1 pièce
10680552 2 l 1 pièce
10641132 5 l 1 pièce
10745982 10 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10768622 Fournisseur BOLA Code fournisseur A22358
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    60.13€
    49.69€ / 1 pièces
    Économisez 10.44€
    17% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Sacs d'échantillonnage en PVF, 2 connecteurs
  • Transparente
  • Non poreux
  • Sans plastifiants
  • Avec 2 ports interchangeables en PTFE.
Spécification
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 1 l
Longueur (métrique) 150 mm
Largeur (métrique) 250 mm