Learn More
Buerkle™ Bécher en acier inoxydable
Code produit 10575922 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10575922 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10575922 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53542000
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Bécher avec racleur, contenu 1000 mL. Idéal pour la poudre, les granulés, les pâtes, la boue.
  • Stérilisable
  • Acier inoxydable AISI 304 (1.4301)
  • Pour l’industrie et le traitement des eaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur d’eau
Matériau Acier inoxydable
Capacité (métrique) 1 000 ml
Modèle Pendule
À utiliser avec (application) Pour l’industrie et le traitement des eaux