Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Ampoule d’échantillonnage
Code produit 12108721 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12108721 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12108721 Fournisseur Cole-Parmer™ Essentials Code fournisseur 2481060
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 11-01-2027
Ces ampoules en caoutchouc naturel Cole-Parmer™ Essentials peuvent être utilisées avec les pipettes Pasteur et les petites pipettes.Les ampoules ont une paroi épaissie pour bien saisir le verre et le protéger.
  • Caoutchouc rouge naturel
  • Robuste, réutilisable et facile à utiliser
  • Remplisseur de pipettes
Spécification
Description Remplisseur de pipettes à poire en caoutchouc
Couleur Rouge
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 60 mL
À utiliser avec (équipement) Pipettes en verre
Longueur (impériale) 3,25 in
Longueur (métrique) 82,55 mm