Learn More
BRAND™ Louche d’échantillonnage
Code produit 10293341 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10293341 1000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10293341 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 90462
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    340.00€
    261.20€ / 1 pièces
    Économisez 78.80€
    23% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
Louche d’échantillonnage avec rebord et bec verseur renforcés.
  • Avec rebord et bec verseur renforcés
  • Poignée en PTFE avec noyau en acier
  • Tige d’extension en option pour une longueur de poignée accrue
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Louche
Matériau PTFE
Comprend Bec verseur
Capacité (métrique) 1000 ml
Hauteur (métrique) 155 mm
Largeur (métrique) 105 mm