Learn More
Dräger™ Tuyaux et outils d'échantillonnage pour Dräger™ accuro™ Pompes à soufflets
Code produit 15568601
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
3 m
10 m
15 m
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
15568601 15 m 1 pièce
12857820 3 m 1 pièce
12867820 10 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15568601 Fournisseur Dräger™ Code fournisseur 6400079
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    452.89€
    354.15€ / 1 pièces
    Économisez 98.74€
    21% de réduction
Expédition estimée: 11-12-2026
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pompe à soufflet Accuro
Type Tuyau d’extension
Comprend Adaptateur
Longueur (impériale) 49,2 ft
Longueur (métrique) 15 m