Learn More
Heathrow Scientific Pelle d’échantillonnage, stérile
BIOPHARMA
Code produit 17699790 Tous les produits Thermo Scientific CO₂ Incubators Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
250 ml
500 mL
Dimensions:
195 x 58 x 44 mm (LxWxH)
205 x 40 x 27 mm (LxWxH)
218 x 49 x 33 mm (LxWxH)
255 x 92 x 53 mm
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions Conditionnement
17699790 60 mL 205 x 40 x 27 mm (LxWxH) 10 pièces
17679790 125 mL 218 x 49 x 33 mm (LxWxH) 10 pièces
17659790 250 ml 195 x 58 x 44 mm (LxWxH) 10 pièces
17639790 500 mL 255 x 92 x 53 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17699790 Proveedor Heathrow Scientific N.º de proveedor 120857
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.05€
    13.57€ / 10 pièces
    Économisez 1.48€
    9% de réduction
Expédition estimée: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Pelles d’échantillonnage durables conçues pour faciliter la récupération des échantillons de granulés, de poudres et de pâtes. Les pelles sont destinées à un usage unique pour empêcher la contamination des échantillons en vrac.
  • Conception durable
    • Grandes ouvertures larges pour faciliter la récupération des échantillons
    • Fond plat pour stabiliser l’échantillon sur une balance ou une surface plane
    • Traçabilité par lot
    • Matériau inerte, exempt d’ESB / EST, incassable
    • Comporte une longue poignée pour accéder aux récipients profonds
  • Récupération sûre de l’échantillon
    • Stérile
    • Jetables pour garantir l’absence de contamination croisée chimique
    • En PS de qualité alimentaire FDA dans une salle blanche de classe ISO 8
    • Répond aux exigences en matière de contrôle de la qualité et de BPF pour l’échantillonnage
Especificaciones
Capacité (métrique) 60 mL
Couleur blanc
Certifications/Conformité REACH, RoHS, CFR 177.1640, CE 10/2011 et UE 1935/2004
Jetable Usage unique
Type de produit Pelle
À utiliser avec (application) Échantillonnage de granulés, de poudres et de pâtes
Dimensions 205 x 40 x 27 mm (LxWxH)
Largeur (métrique) 40 mm
Matériau Polystyrène
Longueur (métrique) 205 mm
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme Fond plat
Mostrar más Mostrar menos