Learn More
MedChemExpress SAMS
Spécification
Spécification
| Pureté | 99.88% |
| CAS | 125911-68-4 |
| Contenu et stockage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| À utiliser avec (application) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Poids moléculaire | 1779.15 g/mol |
| Type de produit | Peptides |
| Quantité | 1 mg |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Solubilité | H2O : 100 mg/mL (56.21 mM∣Need ultrasonic) |