Learn More
Vitlab™ Carafes de prélèvement en SAN
Code produit 15223059
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2000 mL
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
15223059 2000 mL 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15223059 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 97891
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    103.86€ / 6 pièces
    Économisez 5.14€
    4% de réduction
En stock
Construction en résine de styrène acrylonitrile (SAN). Les béchers en SAN Vitlab™ sont dotés d’une poignée facile à saisir et d’un couvercle en PC blanc.
  • L’échelle augmentée permet une évaluation facile du liquide
  • Comprend une poignée stable et facile à saisir et un couvercle en PC blanc.
  • Capacité de 2000 ml
  • Diamètre : 150 mm
  • Hauteur : 220 mm
  • Construction en
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Graduated Oui
Matériau SAN
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) interne 150 mm
Graduations 20 mL
Hauteur (métrique) 220 mm
Comprend Couvercle en PC blanc
Nb par paquet 6/paquet
Volume (métrique) 2000 mL