Learn More
Brand™ Indicateur de débit SAN
Code produit 15794027 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
88 x 17 x 40 mm
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
15794027 88 x 17 x 40 mm 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15794027 Fournisseur Brand™ Code fournisseur 134080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.00€
    124.50€ / 5 pièces
    Économisez 17.50€
    12% de réduction
En stock
Optimise le débit d’eau de refroidissement pendant la distillation. L’indicateur de débit en SAN de BRAND™ permet de réduire les coûts d’exploitation en réduisant la consommation d’eau.
Styrène acrylonitrile (SAN), transparent. Optimise le débit d’eau de refroidissement pendant la distillation. Permet de réduire les coûts d’exploitation en réduisant la consommation d’eau.
  • Pression de fonctionnement max : 2 bar
  • Température de fonctionnement pour SAN : max 30°C
  • S’adapte aux tubulures de 6 à 11 mm de diamètre interne.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Tubulure de 6 à 11 mm dia. int.
Type Indicateur de débit
À utiliser avec (application) Optimisation du débit d’eau de refroidissement pendant la distillation
Hauteur (métrique) 40 mm
Longueur (métrique) 88 mm
Largeur (métrique) 17 mm
Dimensions (L x l x H) 88 x 17 x 40 mm