Learn More
Chlorhydrate de Sancycline, TRC
Code produit 30418261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30418261 10 mg
30414715 5 mg
30415900 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30418261 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS11150010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6625-20-3
Formule moléculaire C21 H22 N2 O7 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 450.87
Synonyme 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aS,5aR,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,10,12,12a-tetrahydroxy-1,11-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4α,4aα,5aα,12aα)]-, 6-Demethyl-6-deoxytetracycline hydrochloride, NSC 51812, Sancycline hydrochloride
Nom IUPAC (4S,4aS,5aR,12aS)-4-(diméthylamino)-3,10,12,12a-tétrahydroxy-1,11-dioxo-4a,5,5a,6-tétrahydro-4H-tétracenè-2-carboxamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3Cc4cccc(O)c4C(=O)C3=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sancycline Hydrochloride
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H22N2O7.ClH/c1-23(2)15-10-7-9-6-8-4-3-5-11(24)12(8)16(25)13(9)18(27)21(10,30)19(28)14(17(15)26)20(22)29;/h3-5,9-10,15,24,26-27,30H,6-7H2,1-2H3,(H2,22,29);1H/t9-,10-,15-,21-;/m0./s1
Poids de la formule 450.1194