Learn More
Gestigkeit Harry Bain de sable avec contrôle des performances et contrôleur thermostatique
Code produit 10643771
Modifier l'affichage
Click to view available options
Gamme de températures:
130°C à 370°C
30°C à 110°C
50°C à 300°C
Dimensions (P x l x H) intérieures:
360 x 360 x 50 mm
360 x 510 x 50 mm
440 x 590 x 50 mm
Tension:
230 V
3 x 400 V, N+PE
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de températures Dimensions (P x l x H) intérieures Tension unitSize
10643771 50°C à 300°C 440 x 590 x 50 mm 230 V 1 pièce
10519321 30°C à 110°C 360 x 510 x 50 mm 230 V 1 pièce
10488712 130°C à 370°C 360 x 360 x 50 mm 230 V 1 pièce
10678022 30°C à 110°C 440 x 590 x 50 mm 230 V 1 pièce
10584582 130°C à 370°C 440 x 590 x 50 mm 3 x 400 V, N+PE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10643771 Fournisseur Gestigkeit Harry Code fournisseur ST92230
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Bain de sable - Robuste et très durable également en fonctionnement continu.
  • Bains de sable électriques à contrôle de température variable, avec ou sans contrôleur thermostatique. Construction robuste pour des performances continues. Plaque chauffante en alliage d’aluminium. En raison du système de chauffage à long terme asymétrique (les coins et les bords de la plaque chauffante sont soumis à plus de chaleur), une température uniforme est garantie sur toute la surface de chauffage.
  • Les bains de sable sont constitués d'une plaque chauffante en alliage d'aluminium avec un cadre en acier inoxydable vissé et scellé, d'une hauteur utile de 50 mm. Le sable repose directement sur la plaque chauffante. Construction du boîtier en acier inoxydable de qualité supérieure n° 1.4301, avec une section centrale peinte en orange.
  • 4 pieds réglables pour plus de stabilité. Câble de raccordement d’environ 1,7 m de long, 230 volts, 3 200 watts avec prise Schuko
Spécification
Gamme de températures 50°C à 300°C
Type Bain de sable
Comprend Contrôle des performances et contrôleur thermostatique
Matériau Alliage d’aluminium, acier inoxydable
Type de bouchon Prise Schuko
Dimensions (P x L x H) 442 x 592 x 170 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 440 x 590 x 50 mm
Tension 230 V