Learn More
Gestigkeit Harry Bain de sable avec contrôle des performances et contrôleur thermostatique
Beskrivelse
- Bains de sable électriques à contrôle de température variable, avec ou sans contrôleur thermostatique. Construction robuste pour des performances continues. Plaque chauffante en alliage d’aluminium. En raison du système de chauffage à long terme asymétrique (les coins et les bords de la plaque chauffante sont soumis à plus de chaleur), une température uniforme est garantie sur toute la surface de chauffage.
- Les bains de sable sont constitués d'une plaque chauffante en alliage d'aluminium avec un cadre en acier inoxydable vissé et scellé, d'une hauteur utile de 50 mm. Le sable repose directement sur la plaque chauffante. Construction du boîtier en acier inoxydable de qualité supérieure n° 1.4301, avec une section centrale peinte en orange.
- 4 pieds réglables pour plus de stabilité. Câble de raccordement d’environ 1,7 m de long, 230 volts, 3 200 watts avec prise Schuko
Tekniske data
Tekniske data
| Gamme de températures | 30°C à 110°C |
| Type | Bain de sable |
| Comprend | Contrôle des performances et contrôleur thermostatique |
| Matériau | Alliage d’aluminium, acier inoxydable |
| Type de prise | Prise Schuko |
| Dimensions (P x L x H) | 442 x 592 x 170 mm |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 440 x 590 x 50 mm |
| Tension | 230 V |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?