Learn More
Gestigkeit Harry Bains de sable avec contrôle de performance et contrôleur thermostatique
Code produit 10181201
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de contrôleur:
Alimentation et thermostatique
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de contrôleur unitSize
10181201 Alimentation et thermostatique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 10181201 Fournisseur Gestigkeit Harry Code fournisseur ST92400
Expédition estimée: 30-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Conçus pour des performances continues.
  • Robuste
  • Durable
  • Ne se déforme pas
  • Possibilité de fonctionnement continu
  • plaque chauffante en alliage d’aluminium
Spécification
Type de contrôleur Alimentation et thermostatique
Gamme de températures 50°C à 300°C
Matériau Plaque chauffante en alliage d’aluminium
Dimensions (L x l) 592 x 442 mm
Poids (métrique) 28 kg
Tension 3 x 400, N+PE
Puissance 4000 W