Learn More
Sandalore (> 85%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sandalore |
| CAS | 65113-99-7 |
| Formule moléculaire | C14H26O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | α,β,2,2,3-Pentamethyl-3-cyclopentene-1-butanol, 3-Methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopentenyl)pentan-2-ol, 3-Methyl-5-(2,2,3-trimethylcyclopent-3-en-1-yl)pentan-2-ol, 5-(2,2,3-Trimethyl-3-cyclopentenyl)-3-methylpentan-2-ol |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H26O/c1-10(12(3)15)6-8-13-9-7-11(2)14(13,4)5/h7,10,12-13,15H,6,8-9H2,1-5H3 |
| SMILES | CC(C(O)C)CCC(CC=C1C)C1(C)C |
| Nom IUPAC | 3-méthyl-5-(2,2,3-triméthylcyclopent-3-én-1-yl)pentan-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.36 |
| Poids de la formule | 210.1984 |