Learn More
Equip Labo™ Table en grès avec évier
Code produit 12526606
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1 200 à 750 mm
1500 x 750 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l)
12526606 1 200 à 750 mm
12546606 1500 x 750 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12526606 Fournisseur Equip Labo™ Code fournisseur 8201
 Article restreint
Expédition estimée: 26-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Paillasse sous sorbonne
  • Paillasses pour sorbonnes. Equipées d'un rebord en façade conformément à la norme XPX 15-206
  • Paillasse pour sorbonne standard et laboratoire
  • Paillasse humide en grès étiré
  • Bénitier encastré avec percements pour robinetterie.
Spécification
Type de produit Table avec évier
Dimensions (L x l) 1 200 à 750 mm
Matériau Grès