Learn More
Equip Labo™ Table en grès sans évier
Code produit 12561487
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l):
1200 x 750 mm
1800 x 750 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) unitSize
12561487 1200 x 750 mm -
12597665 1800 x 750 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12561487 Fournisseur Equip Labo™ Code fournisseur 8201SECHE
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Paillasse sous sorbonne
  • Paillasses pour sorbonnes. Equipées d'un rebord en façade conformément à la norme XPX 15-206
  • Paillasse pour sorbonne standard et laboratoire
  • Paillasse sèche en grès étiré
Spécification
Type de produit Table en grès
Dimensions (L x l) 1200 x 750 mm
Matériau Grès