Learn More
Eppendorf™ Espaceur mode sandwich
Code produit 10397083 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Rotor F-45-72-8 et F-45-48-11
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
10397083 Rotor F-45-72-8 et F-45-48-11 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10397083 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 5301316005
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nécessaire pour empiler les rotors F-45-72-8 et F-45-48-11
  • Espaceur de rotors
  • À utiliser avec les rotors F-45-72-8 et F-45-48-11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Rotor F-45-72-8 et F-45-48-11
Description Nécessaire pour empiler les rotors F-45-72-8 et F-45-48-11
Type de produit Entretoise