Learn More
Sangivamycine, TRC
Product Code. 30426862
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
25 mg
Unit Size:
10mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30426862 1 mg -
30418022 25 mg -
30423286 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30426862 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCS1125031MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 18417-89-5
Formule moléculaire C12H15N5O5
Poids moléculaire (g/mol) 309.28
Synonyme 4-Amino-7-beta-D-ribofuranosyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-5-carboxamide, 7-Deazaadenosine-7-carboxamide, NSC 65346
Nom IUPAC 3,4,7,8-tétraméthyl-1,10-phénanthroline
SMILES Cc1cnc2c(ccc3c(C)c(C)cnc23)c1C
Specifications
Nom chimique ou matériau Sangivamycin
Quantité 1 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H16N2/c1-9-7-17-15-13(11(9)3)5-6-14-12(4)10(2)8-18-16(14)15/h5-8H,1-4H3
Poids de la formule 236.1313