Learn More
Notrax Sani-Flex™ Spécialement conçu pour l’industrie des laboratoires
Code produit 17792178
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
2 pi
36 in
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (impériale) Conditionnement
17792178 2 pi 1 pièce
17782178 36 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17792178 Fournisseur Notrax Code fournisseur 526S1824GY
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.15€
    75.22€ / 1 pièces
    Économisez 19.93€
    20% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Spécialement conçu pour l’industrie du laboratoire, le tapis anti-fatigue Sani-Flex™ offre une combinaison optimale de confort, de surface antidérapante, de qualité et de durabilité, ainsi qu’une résistance aux huiles, graisses et produits chimiques. Sa surface lisse et ses bords arrondis facilitent le nettoyage.
  • Spécialement conçu pour l’industrie du laboratoire, le tapis anti-fatigue Sani-Flex™ offre une combinaison optimale de confort, de surface antidérapante, de qualité et de durabilité, ainsi qu’une résistance aux huiles, graisses et produits chimiques
  • Sa surface lisse et ses bords arrondis facilitent le nettoyage
  • En composé de caoutchouc dur, conçu pour une longue durée de vie
  • Surface antidérapante agressive
Spécification
Couleur Gris
Longueur (impériale) 2 pi
Longueur (métrique) 61 cm
Matériau Caoutchouc en nitrile
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 46 cm