Learn More
Notrax Bain de pied désinfectant Sani-Master™ avec tapis d’entrée de séchage, anthracite / noir
Code produit 17702028
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 cm
153 cm
200 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) unitSize
17702028 105 cm 1 pièce
17712028 153 cm 1 pièce
17722028 200 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17702028 Fournisseur Notrax Code fournisseur 348S0033CH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    172.20€
    149.44€ / 1 pièces
    Économisez 22.76€
    13% de réduction
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce tapis extensible de 19 mm d’épaisseur Notrax Sani-Master™ nettoie, assainit et sèche les chaussures, recommandé aux entrées pour éviter toute contamination. Lors du passage d’une personne, les pointes de caoutchouc se plient pour immerger les semelles dans la solution désinfectante, la section de tapis absorbant nettoie et sèche les chaussures pour éviter les glissades.
  • Associant trois caractéristiques de tapis Notrax™, désinfection, absorption et modularité en une solution complète de tapis d’entrée de désinfection, Sani-Master™ est un tapis extensible de 19 mm d’épaisseur qui nettoie, assainit et sèche les chaussures
  • Traditionnellement utilisé dans l’industrie alimentaire, Sani-Master™ est devenu un incontournable dans le cadre des protocoles généraux d’hygiène et est recommandé aux entrées des écoles, des hôtels, des salles de sport et des bureaux, ainsi que des pharmacies, des établissements de soins de santé et des hôpitaux pour empêcher la contamination de pénétrer dans le bâtiment
  • La section 1 comprend le bain-pieds de désinfection Sani-Trax™ avec des poils flexibles qui se plient pour immerger les soles dans une solution désinfectante pour laver et désinfecter les chaussures au moment du passage
  • La section 2 est une zone de séchage extensible pour sécher les chaussures et empêcher les glissades avec un système d’assemblage breveté invisible pour éviter les changements de hauteur ou de désassemblage des tapis
  • La section 3 est une zone de séchage d’extrémité avec des bords biseautés intégrés pour empêcher le trébuchement
  • Les tapis de séchage peuvent être entièrement personnalisés avec un logo, un design ou utilisés pour la communication de protocoles d’hygiène tels que la désinfection manuelle et la distanciation sociale
Spécification
Couleur Anthracite / noir
Longueur (impériale) 3,4 pi
Longueur (métrique) 105 cm
Matériau Caoutchouc naturel
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 91 cm