Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ SPT-60L
Description
- Sani-Tech™ Le SPT-60L est un tube en silicone vulcanisé au platine de qualité supérieure, conçu pour répondre aux normes pharmaceutiques les plus strictes en matière de sécurité et de compatibilité chimique.
- Fabriqué sous des contrôles de qualité rigoureux, il répond aux normes réglementaires pour un usage pharmaceutique, garantissant sécurité et fiabilité dans les opérations critiques.
- Spécialement conçu pour répondre aux exigences des opérations pharmaceutiques, garantissant une qualité de production constante et la conformité aux normes de l'industrie.
- Conçue pour durer, avec une durée de vie moyenne de la pompe supérieure à 250 heures, minimisant ainsi les temps d'arrêt dans les opérations critiques.
- La durée de vie prolongée de la pompe réduit la fréquence des remplacements de tuyauterie, ce qui permet de gagner du temps et de diminuer les coûts de maintenance globaux.
- Grâce à un contrôle supérieur de l'écaillage, Sani-Tech™ Le SPT-60L maintient de faibles niveaux d'écaillage sur plusieurs cycles de distribution. Elle minimise la formation de particules pour garantir la propreté. Idéal pour une constance opérationnelle et des environnements de haute pureté.
- Des tests indépendants ont montré que Sani-Tech™ Le SPT-60L offre une précision de remplissage quatre fois supérieure et une précision deux fois supérieure, garantissant ainsi une distribution de volume fiable.
- Sani-Tech™ Le SPT-60L a été testé avec une tête de pompe péristaltique à quatre rouleaux à 400 tr/min et sans contre-pression. Elle fait preuve de fiabilité dans divers contextes opérationnels, fonctionnant efficacement à haute vitesse et en utilisation continue, offrant des performances fiables pour les opérations exigeantes et de précision.
- Il assure un remplissage précis tout en garantissant des volumes de remplissage cibles constants et en renforçant la confiance dans l'emballage.
- Disponible avec la certification ValPlusTM.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,063 in |
| Diamètre (métrique) interne | 1,6 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (impériale) externe | 0,188 in |
| Diamètre (métrique) externe | 4,8 mm |
| Longueur totale (impériale) | 50 ft. |
| Longueur totale (métrique) | 15 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,063 po |
| Épaisseur (métrique) | 1.6 mm |
| Afficher plus |