Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -65
Code produit 17933571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,6 mm
2,4 mm
3 mm
3,2 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9,5 mm
10 mm
Pression maximale:
101,3 psi
113,2 psi
143,5 psi
157 psi
40,4 psi
56 psi
69,2 psi
72,1 psi
75,5 psi
82,5 psi
Longueur totale (métrique):
15 m
30 m
Conditionnement:
15m
30m
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Pression maximale Longueur totale (métrique) Conditionnement
17933571 1,6 mm 82,5 psi 30 m 30m
17953541 2,4 mm 82,5 psi 15 m 15m
17973571 3 mm 101,3 psi 30 m 30m
17993551 3 mm 143,5 psi 30 m 30m
17963571 3 mm 157 psi 15 m 15m
17993481 3 mm 157 psi 30 m 30m
17953441 3,2 mm 56 psi 30 m 30m
17973591 3,2 mm 72,1 psi 30 m 30m
17923551 3,2 mm 82,5 psi 30 m 30m
17963461 4 mm 40,4 psi 15 m 30m
17983481 5 mm 101,3 psi 30 m 30m
17933481 5 mm 75,5 psi 30 m 30m
17993591 6 mm 113,2 psi 30 m 30m
17933551 9,5 mm 40,4 psi 15 m 15m
17923531 10 mm 69,2 psi 30 m 30m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17933571 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences™ Code fournisseur STHT650622H
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Les tubes en silicone vulcanisé au platine, utilisés dans le secteur pharmaceutique, résistent aux autoclavages répétés et empêchent l'adhérence des produits sanguins et autres fluides sanitaires.
  • Tubes ultra-purs de qualité biopharmaceutique
  • En 1/16 in Les références ID et supérieures sont livrées avec des numéros de pièce et des codes de lot marqués au laser pour assurer une traçabilité complète du produit.
  • Options de dureté Shore A de 50 ou 65
  • Lisse de surface inégalée
  • Ultra-souple
  • Autoclavable et stable aux rayons gamma
  • Plage de température de -62 °C à +260 °C (-80 °F à +500 °F)
  • Ne donne aucun goût ni odeur
  • Des bandes de couleur sont disponibles pour différencier votre parcours de fluide.
  • Disponible en vrac ou en assemblages sur mesure et en bobines de 25, 50 et 100 pieds.
  • Rencontres USP Classe VI, Pharmacopée européenne 3.1.9 et critères de la FDA
  • Applications : Transfert de fluides dans les milieux pharmaceutiques, biopharmaceutiques et/ou de laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,063 in
Diamètre (métrique) interne 1,6 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,189 in
Diamètre (métrique) externe 4.8 mm
Longueur totale (impériale) 98,4 in
Longueur totale (métrique) 30 m
Épaisseur (impériale) 0,063 po
Épaisseur (métrique) 1.59 mm
À utiliser avec Tubos de silicona farmacéuticos
Propriétés de résistance 326 lbf/pulgada.
Couleur Concluant
Dureté 65 (Shore A)
Flexibilité Flexible
Pression maximale 82,5 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Type de produit Tubulures