Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Sani-Tech™ STHT™ Tube -80 avec un diamètre intérieur de 0,88 mm
Code produit 30428810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
2,4 mm
4,0 mm
Quantité:
10 rouleaux
20 rouleaux
Conditionnement:
150m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Quantité unitSize
30428810 4,0 mm 20 rouleaux 150m
30428835 2,4 mm 10 rouleaux 150m
30428890 2,4 mm 20 rouleaux 150m
30428856 4,0 mm 10 rouleaux 150m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30428810 Fournisseur Saint-Gobain Performance Plastics Code fournisseur STHT800312
Expédition estimée: 12-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Excellente performance dans les applications à haute pression d'éclatement et sous vide. Grâce à sa résistance supérieure à la pression, il élimine le besoin de renforts tressés coûteux. Elle réduit les pulsations pour un remplissage et un dosage précis, et sa transparence assure une surveillance visuelle facile.
  • Sani-Tech™ STHT™ -80 est un tube en silicone de qualité supérieure vulcanisé au platine, conçu pour les applications à haute pression d'éclatement et sous vide.
  • Offre une résistance à la pression supérieure, éliminant ainsi le besoin de renforts tressés coûteux.
  • Idéal pour les opérations de remplissage et de finition, réduisant les pulsations en aval du pompage pour une précision de remplissage et de dosage optimale.
  • Il présente deux à trois fois moins de pulsations que les tubes concurrents à haute dureté, contribuant ainsi à prévenir les écoulements involontaires au niveau de l'aiguille de remplissage.
  • Offre des performances de pointe avec les pressions d'éclatement les plus élevées parmi les produits comparables.
  • Elle conserve sa compatibilité avec le vide, ce qui la rend adaptée à une large gamme d'applications critiques de transfert de fluides.
  • Offre une transparence élevée pour une surveillance visuelle aisée de l'activité des fluides dans la tubulure, prenant en charge les applications nécessitant des repères visuels et une observation.
  • Assure un transfert de fluides constant et précis, améliorant ainsi la fiabilité des processus critiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,031 in
Diamètre (métrique) interne 0.8 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,156 in
Diamètre (métrique) externe 4,0 mm
Longueur totale (impériale) 25 ft.
Longueur totale (métrique) 7.62 m
Couleur Translucide
Dureté 80 (Shore A)
Type de produit Tubulure sous pression et sous vide
Quantité 20 rouleaux