Learn More
- Home
- Products
- De la tubulure
- Tubulures à vide
- Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -Tuyau en silicone C
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -Tuyau en silicone C
Code produit 17903461
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,59 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
Pression maximale:
157 psi
16,9 psi
20,1 psi
22,9 psi
24,5 psi
30,8 psi
36,7 psi
40,4 psi
44,7 psi
47,2 psi
56 psi
63,3 psi
67,5 psi
72,1 psi
74,6 psi
82,5 psi
82,7 psi
91,1 psi
94,1 psi
95,5 psi
Longueur totale (métrique):
7,5 m
15 m
30 m
Épaisseur (métrique):
0,79 mm
1,59 mm
2,38 mm
2,5 mm
3 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
Unit Size:
15m
210m
30m
7.50m
55 product options available for selection
| Product Code. | Diamètre (métrique) interne | Pression maximale | Longueur totale (métrique) | Épaisseur (métrique) | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 17903461 | 12,7 mm | 22,9 psi | 30 m | 2,38 mm | 30m |
| 17903491 | 1,6 mm | 56 psi | 30 m | 0,79 mm | 30m |
| 17963491 | 1,6 mm | 82,5 psi | 15 m | 1,59 mm | 30m |
| 17923511 | 1,6 mm | 82,5 psi | 30 m | 1,59 mm | 30m |
| 17923491 | 1,6 mm | 94,1 psi | 30 m | 2,38 mm | 15m |
| 17953491 | 2 mm | 74,6 psi | 30 m | 1,59 mm | 30m |
| 17973481 | 2 mm | 95,5 psi | 15 m | 3,18 mm | 15m |
| 17993571 | 2 mm | 95,5 psi | 30 m | 3,18 mm | 30m |
| 17933591 | 2,4 mm | 67,5 psi | 15 m | 1,59 mm | 30m |
| 17923431 | 2,4 mm | 82,5 psi | 30 m | 2,38 mm | 15m |
| 17943431 | 2,4 mm | 91,1 psi | 30 m | 3,18 mm | 30m |
| 17963431 | 3,2 mm | 56 psi | 15 m | 1,59 mm | 30m |
| 17913581 | 3,2 mm | 56 psi | 30 m | 1,59 mm | 15m |
| 17913481 | 3,2 mm | 72,1 psi | 30 m | 2,38 mm | 30m |
| 17953511 | 3,2 mm | 94,1 psi | 15 m | 4,76 mm | 30m |
| 17953431 | 4 mm | 47,2 psi | 30 m | 1,59 mm | 15m |
| 17943521 | 4 mm | 63,3 psi | 30 m | 2,38 mm | 15m |
| 17933521 | 4 mm | 74,6 psi | 15 m | 3,18 mm | 30m |
| 17923591 | 4,7 mm | 40,4 psi | 30 m | 1,59 mm | 15m |
| 17923441 | 4,7 mm | 56 psi | 15 m | 2,38 mm | 30m |
| 17913531 | 4,8 mm | 40,4 psi | 15 m | 1,59 mm | 15m |
| 17933531 | 4,8 mm | 67,5 psi | 15 m | 3,18 mm | 15m |
| 17943441 | 4,8 mm | 67,5 psi | 30 m | 3,18 mm | 15m |
| 17903441 | 4,8 mm | 82,5 psi | 15 m | 4,76 mm | 30m |
| 17913421 | 1,59 mm | 82,7 psi | 30 m | 2,5 mm | 30m |
| 17943531 | 6,4 mm | 30,8 psi | 15 m | 1,59 mm | 15m |
| 17963531 | 6,4 mm | 30,8 psi | 30 m | 1,59 mm | 30m |
| 17903531 | 6,4 mm | 44,7 psi | 15 m | 2,38 mm | 15m |
| 17933441 | 6,4 mm | 44,7 psi | 30 m | 2,38 mm | 30m |
| 17923581 | 6,4 mm | 56 psi | 15 m | 3,18 mm | 15m |
| 17943591 | 6,4 mm | 56 psi | 30 m | 3,18 mm | 15m |
| 17963441 | 7,9 mm | 24,5 psi | 15 m | 1,59 mm | 30m |
| 17973531 | 7,9 mm | 36,7 psi | 15 m | 2,38 mm | 15m |
| 17913571 | 7,9 mm | 36,7 psi | 30 m | 2,38 mm | 30m |
| 17983531 | 7,9 mm | 47,2 psi | 15 m | 3,18 mm | 30m |
| 17993441 | 7,9 mm | 47,2 psi | 30 m | 3,18 mm | 30m |
| 17903541 | 7,9 mm | 63,3 psi | 30 m | 4,76 mm | 15m |
| 17913491 | 1,6 mm | 157 psi | 15 m | 3 mm | 15m |
| 17983441 | 9,5 mm | 20,1 psi | 30 m | 1,59 mm | 30m |
| 17903451 | 9,5 mm | 30,8 psi | 15 m | 3,18 mm | 15m |
| 17923541 | 9,5 mm | 30,8 psi | 30 m | 3,18 mm | 30m |
| 17963591 | 9,5 mm | 40,4 psi | 15 m | 3,18 mm | 30m |
| 17963501 | 9,5 mm | 40,4 psi | 30 m | 3,18 mm | 30m |
| 17933451 | 9,5 mm | 56 psi | 30 m | 4,76 mm | 15m |
| 17953451 | 12,7 mm | 30,8 psi | 15 m | 3,18 mm | 15m |
| 17943451 | 12,7 mm | 30,8 psi | 30 m | 3,18 mm | 30m |
| 17953551 | 12,7 mm | 44,7 psi | 15 m | 4,76 mm | 15m |
| 17973451 | 12,7 mm | 44,7 psi | 30 m | 4,76 mm | 30m |
| 17943551 | 15,9 mm | 24,5 psi | 15 m | 3,18 mm | 210m |
| 17973541 | 15,9 mm | 24,5 psi | 30 m | 3,18 mm | 15m |
| 17953591 | 15,9 mm | 36,7 psi | 15 m | 4,76 mm | 15m |
| 17993461 | 19,1 mm | 20,1 psi | 15 m | 3,18 mm | 7.50m |
| 17903471 | 19,1 mm | 30,8 psi | 15 m | 4,76 mm | 15m |
| 17973551 | 19,1 mm | 40,4 psi | 7,5 m | 6,35 mm | 15m |
| 17963551 | 22,2 mm | 16,9 psi | 15 m | 3,18 mm | 15m |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
17903461
Supplier
Saint Gobain Life Sciences™
Supplier No.
STHTC5004H
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
-
1530.73€
1033.53€ / 30m
Économisez 497.20€
32% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Tubes ultra-purs de qualité biopharmaceutique
- En 1/16 in Les références ID et supérieures sont livrées avec des numéros de pièce et des codes de lot marqués au laser pour assurer une traçabilité complète du produit.
- Options de dureté Shore A de 50 ou 65
- Lisse de surface inégalée
- Ultra-souple
- Autoclavable et stable aux rayons gamma
- Plage de température de -62 °C à +260 °C (-80 °F à +500 °F)
- Ne donne aucun goût ni odeur
- Des bandes de couleur sont disponibles pour différencier votre parcours de fluide.
- Disponible en vrac ou en assemblages sur mesure et en bobines de 25, 50 et 100 pieds.
- Rencontres USP Classe VI, Pharmacopée européenne 3.1.9 et critères de la FDA
- Applications : Transfert de fluides dans les milieux pharmaceutiques, biopharmaceutiques et/ou de laboratoire
Specifications
Specifications
| Autoclavable | Autoclavable |
| Diamètre (impériale) interne | 0,5 in |
| Diamètre (métrique) interne | 12,7 mm |
| Matériau | Silicone |
| Diamètre (impériale) externe | 0,689 |
| Diamètre (métrique) externe | 17.5 mm |
| Longueur totale (impériale) | 98,4 in |
| Longueur totale (métrique) | 30 m |
| Épaisseur (impériale) | 0,094 po |
| Épaisseur (métrique) | 2,38 mm |
| À utiliser avec | Tubos de silicona farmacéuticos |
| Propriétés de résistance | 250 lbf/pulgada. |
| Couleur | Concluant |
| Dureté | 50 (Shore A) |
| Flexibilité | Flexible |
| Pression maximale | 22,9 psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 500 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 260 °C |
| Type de produit | Tubulures |
| Show More Show Less |