Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -Tuyau en silicone C
Code produit 17993571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
1,59 mm
1,6 mm
2 mm
2,4 mm
3,2 mm
4 mm
4,7 mm
4,8 mm
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
22,2 mm
Pression maximale:
157 psi
16,9 psi
20,1 psi
22,9 psi
24,5 psi
30,8 psi
36,7 psi
40,4 psi
44,7 psi
47,2 psi
56 psi
63,3 psi
67,5 psi
72,1 psi
74,6 psi
82,5 psi
82,7 psi
91,1 psi
94,1 psi
95,5 psi
Longueur totale (métrique):
7,5 m
15 m
30 m
Épaisseur (métrique):
0,79 mm
1,59 mm
2,38 mm
2,5 mm
3 mm
3,18 mm
4,76 mm
6,35 mm
Conditionnement:
15m
210m
30m
7.50m
55 product options available for selection
Product selection table with 55 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Pression maximale Longueur totale (métrique) Épaisseur (métrique) Conditionnement
17993571 2 mm 95,5 psi 30 m 3,18 mm 30m
17903491 1,6 mm 56 psi 30 m 0,79 mm 30m
17963491 1,6 mm 82,5 psi 15 m 1,59 mm 30m
17923511 1,6 mm 82,5 psi 30 m 1,59 mm 30m
17923491 1,6 mm 94,1 psi 30 m 2,38 mm 15m
17953491 2 mm 74,6 psi 30 m 1,59 mm 30m
17973481 2 mm 95,5 psi 15 m 3,18 mm 15m
17933591 2,4 mm 67,5 psi 15 m 1,59 mm 30m
17923431 2,4 mm 82,5 psi 30 m 2,38 mm 15m
17943431 2,4 mm 91,1 psi 30 m 3,18 mm 30m
17963431 3,2 mm 56 psi 15 m 1,59 mm 30m
17913581 3,2 mm 56 psi 30 m 1,59 mm 15m
17913481 3,2 mm 72,1 psi 30 m 2,38 mm 30m
17953511 3,2 mm 94,1 psi 15 m 4,76 mm 30m
17953431 4 mm 47,2 psi 30 m 1,59 mm 15m
17943521 4 mm 63,3 psi 30 m 2,38 mm 15m
17933521 4 mm 74,6 psi 15 m 3,18 mm 30m
17923591 4,7 mm 40,4 psi 30 m 1,59 mm 15m
17923441 4,7 mm 56 psi 15 m 2,38 mm 30m
17913531 4,8 mm 40,4 psi 15 m 1,59 mm 15m
17933531 4,8 mm 67,5 psi 15 m 3,18 mm 15m
17943441 4,8 mm 67,5 psi 30 m 3,18 mm 15m
17903441 4,8 mm 82,5 psi 15 m 4,76 mm 30m
17913421 1,59 mm 82,7 psi 30 m 2,5 mm 30m
17943531 6,4 mm 30,8 psi 15 m 1,59 mm 15m
17963531 6,4 mm 30,8 psi 30 m 1,59 mm 30m
17903531 6,4 mm 44,7 psi 15 m 2,38 mm 15m
17933441 6,4 mm 44,7 psi 30 m 2,38 mm 30m
17923581 6,4 mm 56 psi 15 m 3,18 mm 15m
17943591 6,4 mm 56 psi 30 m 3,18 mm 15m
17963441 7,9 mm 24,5 psi 15 m 1,59 mm 30m
17973531 7,9 mm 36,7 psi 15 m 2,38 mm 15m
17913571 7,9 mm 36,7 psi 30 m 2,38 mm 30m
17983531 7,9 mm 47,2 psi 15 m 3,18 mm 30m
17993441 7,9 mm 47,2 psi 30 m 3,18 mm 30m
17903541 7,9 mm 63,3 psi 30 m 4,76 mm 15m
17913491 1,6 mm 157 psi 15 m 3 mm 15m
17983441 9,5 mm 20,1 psi 30 m 1,59 mm 30m
17903451 9,5 mm 30,8 psi 15 m 3,18 mm 15m
17923541 9,5 mm 30,8 psi 30 m 3,18 mm 30m
17963591 9,5 mm 40,4 psi 15 m 3,18 mm 30m
17963501 9,5 mm 40,4 psi 30 m 3,18 mm 30m
17933451 9,5 mm 56 psi 30 m 4,76 mm 15m
17903461 12,7 mm 22,9 psi 30 m 2,38 mm 30m
17953451 12,7 mm 30,8 psi 15 m 3,18 mm 15m
17943451 12,7 mm 30,8 psi 30 m 3,18 mm 30m
17953551 12,7 mm 44,7 psi 15 m 4,76 mm 15m
17973451 12,7 mm 44,7 psi 30 m 4,76 mm 30m
17943551 15,9 mm 24,5 psi 15 m 3,18 mm 210m
17973541 15,9 mm 24,5 psi 30 m 3,18 mm 15m
17953591 15,9 mm 36,7 psi 15 m 4,76 mm 15m
17993461 19,1 mm 20,1 psi 15 m 3,18 mm 7.50m
17903471 19,1 mm 30,8 psi 15 m 4,76 mm 15m
17973551 19,1 mm 40,4 psi 7,5 m 6,35 mm 15m
17963551 22,2 mm 16,9 psi 15 m 3,18 mm 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 55 options available.
55 options
Code produit 17993571 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences™ Code fournisseur STHTC0933H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    395.12€
    277.46€ / 30m
    Économisez 117.66€
    29% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Les tubes en silicone vulcanisé au platine, utilisés dans le secteur pharmaceutique, résistent aux autoclavages répétés et empêchent l'adhérence des produits sanguins et autres fluides sanitaires.
  • Tubes ultra-purs de qualité biopharmaceutique
  • En 1/16 in Les références ID et supérieures sont livrées avec des numéros de pièce et des codes de lot marqués au laser pour assurer une traçabilité complète du produit.
  • Options de dureté Shore A de 50 ou 65
  • Lisse de surface inégalée
  • Ultra-souple
  • Autoclavable et stable aux rayons gamma
  • Plage de température de -62 °C à +260 °C (-80 °F à +500 °F)
  • Ne donne aucun goût ni odeur
  • Des bandes de couleur sont disponibles pour différencier votre parcours de fluide.
  • Disponible en vrac ou en assemblages sur mesure et en bobines de 25, 50 et 100 pieds.
  • Rencontres USP Classe VI, Pharmacopée européenne 3.1.9 et critères de la FDA
  • Applications : Transfert de fluides dans les milieux pharmaceutiques, biopharmaceutiques et/ou de laboratoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,079 in
Diamètre (métrique) interne 2 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,327 in
Diamètre (métrique) externe 8.3 mm
Longueur totale (impériale) 98,4 in
Longueur totale (métrique) 30 m
Épaisseur (impériale) 0,125 po
Épaisseur (métrique) 3,18 mm
À utiliser avec Tubos de silicona farmacéuticos
Propriétés de résistance 250 lbf/pulgada.
Couleur Concluant
Dureté 50 (Shore A)
Flexibilité Flexible
Pression maximale 95,5 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Type de produit Tubulures