Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -R Tube en silicone renforcé par une tresse
Code produit 17903561
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Flexibility:
Rayon de courbure de 102 mm
Rayon de courbure de 152 mm
Rayon de courbure de 25 mm
Rayon de courbure de 50 mm
Rayon de courbure de 76 mm
Pression maximale:
105 psi
113,2 psi
125 psi
175 psi
180 psi
75 psi
Épaisseur (métrique):
3,2 mm
4,7 mm
Conditionnement:
7.50m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Flexibility Pression maximale Épaisseur (métrique) unitSize
17903561 3 mm Rayon de courbure de 25 mm 113,2 psi 3,2 mm 7.50m
17953831 9,5 mm Rayon de courbure de 50 mm 180 psi 3,2 mm 7.50m
17913821 12,7 mm Rayon de courbure de 76 mm 175 psi 4,7 mm 7.50m
17923461 15,9 mm Rayon de courbure de 102 mm 125 psi 4,7 mm 7.50m
17983591 19,1 mm Rayon de courbure de 102 mm 105 psi 4,7 mm 7.50m
17953561 25,4 mm Rayon de courbure de 152 mm 75 psi 4,7 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 17903561 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences™ Code fournisseur STHTR0250
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce tuyau en silicone renforcé par une tresse et vulcanisé au platine est un tuyau ultra-flexible et de haute pureté, conçu pour les applications à haute pression.
  • Fabriqué avec Sani-Tech™ 65 résines de silicone de marque personnalisée
  • Résiste aux températures extrêmes, à l'ozone, aux radiations, à l'humidité, à la déformation rémanente, aux intempéries et aux attaques chimiques.
  • Il ne confère ni goût ni odeur aux fluides qu'il transporte.
  • Résiste à des passages répétés en autoclave et à la stérilisation.
  • Résiste à l'adhérence des produits sanguins et autres fluides sanitaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,118 in
Diamètre (métrique) interne 3 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 0,433 in
Diamètre (métrique) externe 11 mm
Longueur totale (impériale) 24,6 in
Longueur totale (métrique) 7.5 m
Épaisseur (impériale) 0,126 in
Épaisseur (métrique) 3,2 mm
À utiliser avec Tubos de silicona farmacéuticos
Propriétés de résistance 326 lbf/pulgada.
Couleur Concluant
Dureté 65 (Shore A)
Flexibility Rayon de courbure de 25 mm
Pression maximale 113,2 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Type de produit Tubulures