Learn More
Saint Gobain Life Sciences™ Sani-Tech™ STHT™ -R Tube en silicone renforcé par une tresse
Product Code. 17983591
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
9,5 mm
12,7 mm
15,9 mm
19,1 mm
25,4 mm
Flexibilité:
Rayon de courbure de 102 mm
Rayon de courbure de 152 mm
Rayon de courbure de 25 mm
Rayon de courbure de 50 mm
Rayon de courbure de 76 mm
Pression maximale:
105 psi
113,2 psi
125 psi
175 psi
180 psi
75 psi
Épaisseur (métrique):
3,2 mm
4,7 mm
missing translation for 'unitSize':
7.50m
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diamètre (métrique) interne Flexibilité Pression maximale Épaisseur (métrique) missing translation for 'unitSize'
17983591 19,1 mm Rayon de courbure de 102 mm 105 psi 4,7 mm 7.50m
17903561 3 mm Rayon de courbure de 25 mm 113,2 psi 3,2 mm 7.50m
17953831 9,5 mm Rayon de courbure de 50 mm 180 psi 3,2 mm 7.50m
17913821 12,7 mm Rayon de courbure de 76 mm 175 psi 4,7 mm 7.50m
17923461 15,9 mm Rayon de courbure de 102 mm 125 psi 4,7 mm 7.50m
17953561 25,4 mm Rayon de courbure de 152 mm 75 psi 4,7 mm 7.50m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17983591 missing translation for 'mfr' Saint Gobain Life Sciences™ missing translation for 'supplierNo' STHTR0750
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1942.91€
    902.36€ / 7.5m
    Économisez 1040.55€
    53% de réduction
Expédition estimée: 13-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce tuyau en silicone renforcé par une tresse et vulcanisé au platine est un tuyau ultra-flexible et de haute pureté, conçu pour les applications à haute pression.
  • Fabriqué avec Sani-Tech™ 65 résines de silicone de marque personnalisée
  • Résiste aux températures extrêmes, à l'ozone, aux radiations, à l'humidité, à la déformation rémanente, aux intempéries et aux attaques chimiques.
  • Il ne confère ni goût ni odeur aux fluides qu'il transporte.
  • Résiste à des passages répétés en autoclave et à la stérilisation.
  • Résiste à l'adhérence des produits sanguins et autres fluides sanitaires.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 0,752 in
Diamètre (métrique) interne 19,1 mm
Matériau Silicone
Diamètre (impériale) externe 1,126 in
Diamètre (métrique) externe 28.6 mm
Longueur totale (impériale) 24,6 in
Longueur totale (métrique) 7.5 m
Épaisseur (impériale) 0,185 in
Épaisseur (métrique) 4,7 mm
À utiliser avec Tubos de silicona farmacéuticos
Propriétés de résistance 326 lbf/pulgada.
Couleur Concluant
Dureté 65 (Shore A)
Flexibilité Rayon de courbure de 102 mm
Pression maximale 105 psi
Max. Operating Temperature (English) 500 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C
Type de produit Tubulures