Learn More
Notrax Tapis d’entrée de désinfection bain-pied Sani-Trax™, noir
Code produit 17792018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
24 x 18 cm
80 x 60 cm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17792018 80 x 60 cm 1 pièce
17782018 24 x 18 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17792018 Fournisseur Notrax Code fournisseur 346S2432BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    75.63€
    58.96€ / 1 pièces
    Économisez 16.67€
    22% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Le tapis d’entrée de désinfection bain-pied Notrax Sani-Trax™ nettoie et assainit les chaussures, recommandé pour les accès aux aires de transformation des aliments. Les pointes de caoutchouc cèdent sous les pas pour immerger les semelles dans une solution désinfectante, une double action qui empêche la contamination d’atteindre les zones de transformation des aliments
  • Ce tapis nettoie et assainit les chaussures, recommandé pour les accès aux aires de transformation des aliments
  • Des milliers de doigts flexibles offrent un brossage automatique qui déloge les contaminants des chaussures
  • Les pointes de caoutchouc cèdent sous la pression des pas pour immerger les semelles dans une solution désinfectante, une double action qui empêche la contamination d’atteindre les zones de transformation des aliments
  • La taille du tapis convient à la plupart des portes
  • Les ventouses sur le dessous du tapis empêchent tout glissement
Spécification
Dimensions (L x l) 80 x 60 cm
Couleur Noir
Longueur (impériale) 2,6 pi
Longueur (métrique) 80 cm
Matériau Caoutchouc naturel
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 60 cm