Learn More
Colder Products Company Sanitaire AseptiQuik Connecteur S, haute température
Code produit 30968779
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tuyau cannelé:
3/4 in
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Tuyau cannelé
30968779 3/4 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30968779 Fournisseur Colder Products Company Code fournisseur AQS33012HT
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.00€
    201.09€ / 5 pièces
    Économisez 5.91€
    2% de réduction
Expédition estimée: 23-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
AseptiQuik™ Les connecteurs S de petit format avec embout cannelé de tuyau de 1/4 in et 3/8 in et les connecteurs de terminaison sanitaire de 3/4 in permettent des connexions stériles rapides et faciles pour les applications à faible débit, même dans des environnements non stériles.
  • Le design FLIP-CLICK-TULL de AseptiQuik S permet aux utilisateurs de transférer rapidement et facilement de petits volumes de supports avec moins de risques d'erreur de l'opérateur.
  • La conception robuste et sans genre du connecteur assure des performances fiables sans nécessiter de pinces, de dispositifs de fixation ou de soudeuses de tubes.
  • Les languettes de déclenchement intégrées servent de protection, réduisant ainsi la complexité des pièces et assurant le retrait simultané des deux membranes.
Spécification
Certifications/Conformité USP Classe VI, ADCF
Matériau Polycarbonate
Température min. de fonctionnement (impériale) 39 °F
Température min. de fonctionnement (métrique) 4 °C
Stérilité Sanitaire
Tuyau cannelé 3/4 in
Méthode de stérilisation Gamma, autoclave
Matériau (joint) Silicone durci au platine
Pression maximale 60 psi
Max. Operating Temperature (English) 104 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 40 °C