Learn More
Cole-Parmer Raccords sanitaires à collier, réducteur concentrique droit, acier inoxydable 316
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Idéal pour les applications générales, alimentaires, de boissons et pharmaceutiques. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes. L'acier inoxydable 316L (SS) offre une excellente résistance chimique aux acides et bases corrosifs. Ligne centrale —commune utile en présence de cavitation
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 3 A;FDA |
| Port de sortie | Sanitaire |
| Forme | Structuré |
| Comprend | 2 à 1 po Taille de la pince sanitaire |
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.