Learn More
Cole-Parmer Raccords sanitaires à collier, réducteur concentrique droit, acier inoxydable 316
Code produit 30053897 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
1 à 0,75 po Sanitary Clamp Size
1 à 1,5 po Taille de la pince sanitaire
2 à 1 po Taille de la pince sanitaire
2 à 1,5 po Taille de la pince sanitaire
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
30053897 1 à 0,75 po Sanitary Clamp Size 1 pièce
30053551 2 à 1 po Taille de la pince sanitaire 1 pièce
30054191 2 à 1,5 po Taille de la pince sanitaire 1 pièce
30053608 1 à 1,5 po Taille de la pince sanitaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30053897 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5011800
Expédition estimée: 13-05-2027
Idéal pour les applications alimentaires, de boissons et —laitières, les raccords sont conformes aux normes FDA et 3A.
Idéal pour les applications générales, alimentaires, de boissons et pharmaceutiques. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes. L'acier inoxydable 316L (SS) offre une excellente résistance chimique aux acides et bases corrosifs. Ligne centrale —commune utile en présence de cavitation
Spécification
Certifications/Conformité 3 A;FDA
Port de sortie Sanitaire
Forme Structuré
Comprend 1 à 0,75 po Sanitary Clamp Size
Attention : Ce produit n’est pas approuvé ou destiné à des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou autres destinées à des patients, et ne doit pas être utilisé à ces fins.