Learn More
Cole-Parmer Raccords sanitaires à collier, adaptateur à embout cannelé droit, acier inoxydable 316
Code produit 30052958 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
0,125 po
0,25 po
0,375 po
0,5 po
0,75 po
1 po
1,5 po
2 po
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
30052958 2 po 1 pièce
30054121 0,375 po 1 pièce
30054278 0,25 po 1 pièce
30054337 1,5 po 1 pièce
30053175 1 po 1 pièce
30054051 0,75 po 1 pièce
30054177 0,5 po 1 pièce
30054292 0,125 po 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 30052958 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5011814
Expédition estimée: 09-03-2027
Idéal pour les applications alimentaires, de boissons et —laitières, les raccords sont conformes aux normes FDA et 3A.
Idéal pour les applications générales, alimentaires, de boissons et pharmaceutiques. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes. L'acier inoxydable 316L (SS) offre une excellente résistance chimique aux acides et bases corrosifs. Le raccord cannelé du tuyau facilite la transition vers le tube.
Spécification
Certifications/Conformité 3 A;FDA
Diamètre (métrique) 2 po
Port de sortie Sanitario x Espiga de manguera
Forme Structuré