Learn More
Cole-Parmer Colliers de serrage sanitaires, adaptateur de profil de nez droit, prise de sang inoxydable 316
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Idéal pour les applications générales, alimentaires, boissons et pharmaceutiques. Assistance technique gratuit à l’application pour vous aider à sélectionner les tubes. L’ acier inoxydable 316L (SS) offre une excellent résistance chimique contre les acides et les bases solubles. La connexion de la barrette du tube permet de faciliter la transition vers la tubulure
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 3 A ; FDA |
| Diamètre (métrique) | 0,375 po |
| Port de sortie | Sanitaire x Hose Patient |
| Forme | Structuré |
| Comprend | 0,75 po Taille de la pince sanitaire |