Learn More
Cole-Parmer Raccords sanitaires à collier, adaptateur à embout cannelé droit, acier inoxydable 316
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Idéal pour les applications générales, alimentaires, de boissons et pharmaceutiques. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes. L'acier inoxydable 316L (SS) offre une excellente résistance chimique aux acides et bases corrosifs. Le raccord cannelé du tuyau facilite la transition vers le tube.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | 3 A;FDA |
| Diamètre (métrique) | 1,5 po |
| Port de sortie | Sanitario x Espiga de manguera |
| Forme | Structuré |
| Comprend | 1,5 po Taille de la pince sanitaire |