Learn More
Cole-Parmer Raccords de serrage sanitaires, adaptateur fileté droit, acier inoxydable 316
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Idéal pour les applications générales, alimentaires, de boissons et pharmaceutiques. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de vos tubes. L'acier inoxydable 316L (SS) offre une excellente résistance chimique aux acides et bases corrosifs. Raccordement aux tuyaux à l'aide du filetage NPT(M)
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 3 A;FDA |
| Port de sortie | Sanitario x Roscado NPT(M) |
| Diamètre du filetage | 1/8 in NPT(M) |
| Forme | Structuré |
| Comprend | 0,75 po Taille de la pince sanitaire |