Learn More
Cole-Parmer Colliers de serrage sanitaires, Union en T, prise en acier inoxydable 316
Tous les produits Cole-Parmer ProduitsDescription
Idéal pour les applications générales, alimentaires, boissons et pharmaceutiques. Assistance technique gratuit à l’application pour vous aider à sélectionner les tubes. L’ acier inoxydable 316L (SS) offre une excellent résistance chimique contre les acides et les bases solubles. combinez ou divisez fréquemment le débit de liquide
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | 3 A ; FDA |
| Port de sortie | Sanitaire |
| Forme | Raccord en T |
| Comprend | 1,5 po Taille de la pince sanitaire |