Learn More
Cole-Parmer Pinces sanitaires, GL Nylon
Code produit 30052965 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
0,75 po Taille de la pince sanitaire
1,5 po Taille de la pince sanitaire
2 po Taille de la pince sanitaire
3 po Taille de la pince sanitaire
4 po Taille de la pince sanitaire
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
30052965 1,5 po Taille de la pince sanitaire 1 pièce
30053842 3 po Taille de la pince sanitaire 1 pièce
30053650 4 po Taille de la pince sanitaire 1 pièce
30053689 0,75 po Taille de la pince sanitaire 1 pièce
30054086 2 po Taille de la pince sanitaire 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30052965 Fournisseur Cole-Parmer Code fournisseur 5011882
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Colliers sanitaires non métalliques de haute qualité pour applications de fluides critiques
Conforme aux normes américaines et européennes pour une utilisation dans les applications de procédés pharmaceutiques. ASME-BPE, FDA et USP Conforme à la classe VI. Léger et réutilisable. Résistant à la rouille et à la corrosion. Compatible avec Tri-Clamp™ raccords. Stérilisation par autoclave ou par irradiation aux rayons gamma. Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Assistance technique gratuite disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application.
Spécification
Certifications/Conformité ADCF ; FDA ; RoHS ; USP
Température min. de fonctionnement (métrique) -40 °F
Quantité d’emballage 100/Pk.
Méthode de stérilisation Autoclave, irradiation gamma
Comprend 1,5 po Taille de la pince sanitaire