Description
Conforme aux normes américaines et européennes pour une utilisation dans les applications de procédés pharmaceutiques. ASME-BPE, FDA et USP Conforme à la classe VI. Léger et réutilisable. Résistant à la rouille et à la corrosion. Compatible avec Tri-Clamp™ raccords. Stérilisation par autoclave ou par irradiation aux rayons gamma. Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique, pour connecter les tubes au reste de votre système. Assistance technique gratuite disponible pour déterminer le type de connecteur nécessaire à votre application.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ADCF ; FDA ; RoHS ; USP |
| Température min. de fonctionnement (métrique) | -40 °F |
| Quantité d’emballage | 100/Pk. |
| Méthode de stérilisation | Autoclave, irradiation gamma |
| Comprend | 3 po Taille de la pince sanitaire |