Learn More
Notrax Caillebotis en caoutchouc avec bords moulés Sanitop™
Code produit 17792208
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
152 cm
297 cm
594 cm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
17792208 297 cm 1 pièce
17782208 152 cm 1 pièce
17702218 594 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17792208 Fournisseur Notrax Code fournisseur 562S0310BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.35€
    170.53€ / 1 pièces
    Économisez 40.82€
    19% de réduction
Expédition estimée: 25-11-2026
Les caillebotis en caoutchouc offrent une plateforme de travail confortable et sûre dans les zones humides avec sa surface ultra résistante aux glissements. Les larges trous et les ergots surélevés permettent aux liquides dans les zones humides ou aux déb
  • Offre un confort et une traction de base dans les zones humides avec de grands trous de drainage et des ergots surélevés pour l’aération et pour permettre aux liquides et aux débris de s’évacuer, laissant la surface nette
  • Bords biseautés moulés sur les 4 côtés pour éviter tout glissement et permettre l’accès au chariot
  • Les caillebotis en caoutchouc offrent une plateforme de travail confortable et sûre dans les zones humides grâce à sa surface ultra résistante aux glissements
  • Les larges trous et les ergots surélevés permettent aux liquides dans les zones humides ou aux débris dans les zones sèches de s’évacuer en laissant la surface nette
  • Le nettoyage au jet d’eau avec du détergent est recommandé pour une durée de vie prolongée
Spécification
Couleur Noir
Longueur (impériale) 9,7 pi
Longueur (métrique) 297 cm
Matériau Caoutchouc naturel
Type Tapis industriel et commercial
Largeur (métrique) 91 cm