Learn More
Thermo Scientific Chemicals SANT-1
Code produit 15436819
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436819 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15436819 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J65294.MA
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 304909-07-7 | C23H27N5, C23H27N5 | 373.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Puissant inhibiteur perméable aux cellules de la voie de signalisation Sonic Hedgehog (Shh)
  • Antagoniste de haute affinité de l’activité lissée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 10 mg
Description Jaune pâle
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Puissant inhibiteur perméable aux cellules de la signalisation du hérisson sonique (Shh) ; antagoniste de haute affinité de l’activité lissée
CAS 304909-07-7
Formule moléculaire C23H27N5
Poids de la formule 373.49g/mol
Synonyme (4-Benzyl-piperazin-1-yl)-(3,5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-ylmethylene)-amine
Sensibilité Moisture and Light Sensitive
Solubilité Soluble in DMSO with warming
Type de produit Signal Transduction Reagent
Forme Solide