Learn More
SANT-1, MedChemExpress
Code produit 16465597
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16465597 5 mg
16442858 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16465597 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY100224
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress SANT-1, a potent Smo antagonist, inhibits Hedgehog signaling. SANT-1 shows IC50s of 20 nM and 30 nM in Shh-LIGHT2 and SmoA1-LIGHT2 assay, respectively.
SANT-1, a potent Smo antagonist, inhibits Hedgehog signaling. SANT-1 shows IC50s of 20 nM and 30 nM in Shh-LIGHT2 and SmoA1-LIGHT2 assay, respectively.
Specifications
Nom chimique ou matériau SANT-1
Forme physique Powder
CAS 304909-07-7
Couleur Blanc
Quantité 5 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C23H27N5
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 62.5 mg/mL (167.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1=C(/C=N/N2CCN(CC3=CC=CC=C3)CC2)C(C)=NN1C4=CC=CC=C4
Poids moléculaire (g/mol) 373.49
Poids de la formule 373.49
Pourcentage de pureté 99.71%
Qualité Research