Learn More
SANT-1, TRC
Code produit 30419227
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30419227 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30419227 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS11500050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau SANT-1
CAS 304909-07-7
Formule moléculaire C23 H27 N5
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C23H27N5/c1-19-23(20(2)28(25-19)22-11-7-4-8-12-22)17-24-27-15-13-26(14-16-27)18-21-9-5-3-6-10-21/h3-12,17H,13-16,18H2,1-2H3/b24-17+
SMILES Cc1nn(c(C)c1\C=N\N2CCN(Cc3ccccc3)CC2)c4ccccc4
Nom IUPAC (E)-N-(4-benzylpipérazin-1-yl)-1-(3,5-diméthyl-1-phénylpyrazol-4-yl)méthanimine
Poids moléculaire (g/mol) 373.49
Poids de la formule 373.2266