missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sapanisertib, MedChemExpress

Code produit 16466166
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16466166 100 mg
16475648 10 mg
16461817 50 mg
16428347 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16466166 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13328

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Sapanisertib (INK-128; MLN0128; TAK-228) is an orally available, ATP-dependent mTOR1/2 inhibitor with an IC50 of 1 nM for mTOR kinase.

Sapanisertib (INK-128

Spécification

Nom chimique ou matériau Sapanisertib
Forme physique Solid
CAS 1224844-38-5
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H15N7O
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme INK-128 MLN0128 TAK-228
Informations sur la solubilité DMSO : 55 mg/mL (177.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=NC2=C1C(C3=CC4=C(C=C3)OC(N)=N4)=NN2C(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 309.33
Poids de la formule 309.33
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.