Learn More
Sapanisertib, MedChemExpress
Code produit 16475648
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16475648 10 mg
16461817 50 mg
16428347 5 mg
16466166 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16475648 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY13328
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress Sapanisertib (INK-128; MLN0128; TAK-228) is an orally available, ATP-dependent mTOR1/2 inhibitor with an IC50 of 1 nM for mTOR kinase.
Sapanisertib (INK-128
Spécification
Nom chimique ou matériau Sapanisertib
Forme physique Solid
CAS 1224844-38-5
Couleur Off-White
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C15H15N7O
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme INK-128 MLN0128 TAK-228
Informations sur la solubilité DMSO : 55 mg/mL (177.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=NC2=C1C(C3=CC4=C(C=C3)OC(N)=N4)=NN2C(C)C
Poids moléculaire (g/mol) 309.33
Poids de la formule 309.33
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research